安全性情報
854165
Supelco
ショートスレッドオートサンプラーバイアル、透明ガラス、11.6 x 32 mm(バイアルのみ)
volume 1.5 mL, clear glass vial (with marking spot), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial (with marking spot)
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ショートスレッドオートサンプラーバイアルは、産業および都市の汚染物からのノニルフェノールポリエトキシカルボキシレート(NPECs)の亜臨界(熱)水/エタノール抽出における、NPECsの同時溶出と対応するメチルエステルへの誘導体化に使用できます。
適合性
適合するオートサンプラー
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A、7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000、AS-2000、AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL、GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100、200
Shimadzu LCオートサンプラー
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
その他情報
バイアルの内径はメーカーによって異なります。この広口バイアルに適合するのは、次の部品番号のインサートに限られます。
  • SU860067 PK100 0.1mL ガラス製円錐形インサート、6 X 31 mm
  • 854988 PK1000 0.1mL ガラス製円錐形インサート、6 X 31 mm
  • SU860066 PK100 0.1 mL ガラス製円錐形インサート(底部ばね付き)、6 X 28 mm
  • 854110 PK1000 0.1 mL ガラス製円錐形インサート(底部ばね付き)、6 X 28 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Subcritical (hot) water/ethanol extraction of nonylphenol polyethoxy carboxylates from industrial and municipal sludges.
Field JA and Reed RL.
Environmental Science & Technology, 33 (16), 2782-2787 (1999)