Merck
854971
Supelco
ショートスレッドスクリューキャップ, 9 mmスレッド, ライナー付き
clear cap, PTFE/silicone septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/silicone septum
clear cap
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
セプタム直径×厚み
9 mm × 1.0 mm
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)