Merck
SU860043
Supelco
TopSert TPX®オートサンプラー用バイアル
Short thread vial with integrated 0.2 mL glass insert, 15 mm tip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.11
物質
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
特徴
TopSert
包装
pkg of 100 ea
利用可能性
not available in USA
外径
11.6 mm
直径× H
11.6 mm × 32 mm
容量
0.2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
適合性
for use with 9 mm short thread screw caps
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)