Merck
Z507873
Three-neck round-bottom flasks
capacity 25 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
glass
round bottom flask
three-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Holed cap
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 9465-34
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ねじ込み式14/10ジョイントです。穴開きキャップ、PTFEラミネートシリコーンセプタム、およびFETFE® Oリングが付属します。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1