Merck
Z409235
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlaker reaction tube
capacity 10 mL, plain joint
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
colorless tube
glass tube
round bottom
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
neck thread PUSH FIT (14/20 top joint)
キャパシティ
10 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
側管のガラスフリットのおかげで余分な試薬と溶媒が取り除かれ、次の反応のために樹脂を完全に回復することができます。「シュレーカー」管(「シュレンク」管とペプチド「シェーカー」を組み合わせた造語)は、酸素と湿度の影響を受けやすい反応を固相樹脂上で行えるようにデザインされています。
肉厚ガラスでできており、ガラス製ストップコックとフリット(多孔性、25~50 mm)が側管についており、平坦またはネジきりの14/20トップジョイント付きです。シュレンクガラス器具と互換性があります。Aldrich All-in-Oneガラス器具キットと互換性があります。
シュレーカー管の使い方
1.レジンをチューブに入れます。
2.ラバーセプタムまたはトップジョイントのセプタムインレットアダプターを通して、真空にし、N2でパージし、酸素を取り除きます。
3.オイルバスで高温に加熱しながら穏やかに攪拌するか、または室温での反応の場合はシェーカーに置きます。
4.反応が完了したらトップジョイントのセプタムを通じてN2の陽圧をかけ、側管を空にします。
5.シュレーカー管を横に傾け、溶媒と過剰な試薬を流しだし、レジンは残しておきます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)