Merck
Z220469
Sigma-Aldrich
Deoxygenation apparatus
flask size 250 mL, joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS14/20
フラスコサイズ
250 mL
詳細
One-piece condenser/flask unit for degassing solvents. Flask has angled ST/NS: joint and 7 mm gas dispersion tube (porosity 25-50 μm) with glass stopcock.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)