詳細
誰にでも簡単に操作でき、素早く、効率よく、反応容器内の空気を100%置換するパ-ジバルブです。ガス流とガス圧を自動調節します。特別な調整は不要です。Firestoneバルブの10 mm O.D. 接続部に反応容器、家庭用真空、パ-ジガスを接続してください。パ-ジ後、ガス流をほぼゼロにまで抑えることにより、高価なガスを節約することができます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stephen R Adams et al.
Nature protocols, 3(9), 1527-1534 (2008-09-06)
The membrane-permeant fluorogenic biarsenicals FlAsH-EDT(2) and ReAsH-EDT(2) can be prepared in good yields by a straightforward two-step procedure from the inexpensive precursor dyes fluorescein and resorufin, respectively. Handling of toxic reagents such as arsenic trichloride is minimized so the synthesis