物質
PTFE valve body
特徴
positions 2
適合性
for use with Hamilton PTFE Luer Lock (TLL) and other Luer lock syringes.
詳細
Hamilton製のこの小型二方弁は、ガス試料の収集および元のサンプリングシリンジへの輸送や貯蔵に柔軟性、不活性、および小型という利点をもたらします。
流体の経路はすべてPTFE製であり、完全に不活性であることが保証されています。滅菌を必要とする用途にはオートクレーブ処理が可能です。最大圧力は100 psig。Hamilton PTFEルアーロック(TLL)やその他のルアーロックシリンジに適合します。
流体の経路はすべてPTFE製であり、完全に不活性であることが保証されています。滅菌を必要とする用途にはオートクレーブ処理が可能です。最大圧力は100 psig。Hamilton PTFEルアーロック(TLL)やその他のルアーロックシリンジに適合します。
- 試料を保存・輸送するためのレバー操作によるオン/オフバルブです。
- KEL-Fハブニードルが弁に付いています。
- 穴の内径は0.39インチ
アプリケーション
PTFE body two-way valve has been used in instrumental analysis of Cloud-point polyethylene glycol for imaging of immobilised single molecules using total-internal-reflection microscopy.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cloud-point PEG Glass Surfaces for Imaging of Immobilized Single Molecules by Total-internal-reflection Microscopy
Bio-protocol, 6, 2331-8325 (2016)