Merck
S7521
Supelco
Liquid chromatography column fittings
Stopcock, 3-way Luer Lock (B)
別名:
polymeric adsorbent, 80-100 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
グレード
for chromatography
テクニック
LPLC: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メス型ルア-ロックインレットポ-トとオス型ルア-ロックアウトレットポ-トによる3方向制御を特徴とするナイロン製ストップコックです。