安全性情報
1.09028
Supelco
Nessler′s reagent
別名:
Nota 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NB.21
フォーム
liquid
品質水準
特定アナライト
nitrogen
テクニック
photometry: suitable
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
詳細
for ammonium salts
保管および安定性
Storage temperature: no restrictions.
アナリシスノート
Application test:conforms
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物