アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline powder
pH
4.5-4.7
有効pH範囲
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
溶解性
0.1 M NaOH: 250 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI Key
OGGAIRCLBMGXCZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,4-ピペラジンジエタンスルホン酸(PIPES)は、Goodらが最初に導入した、エタンスルホン酸バッファーシリーズのグループに属する双性イオン性バッファーです。毒性のないバッファーであり、電子顕微鏡法のための細胞培養や組織固定およびその他の生物学的用途に使用されています。PIPESは金属イオンと相互作用しません。37°CにおけるpKaは生理的pHに近いため、緩衝物質として生物学、生化学、および環境学の研究に使用されています。PIPESは、次のような一定の基準を満たすように開発されました:中域のpKa、水溶性が非常に高く他のすべての溶媒に対する可溶性がきわめて低い、塩作用がきわめて弱い、温度に伴うpKaの変化がきわめて小さい、化学的および酵素学的に安定、可視光およびUVスペクトル範囲での吸光がきわめて小さく、簡単に合成できる。バッファーは、PIPESを含まない酸に塩基溶液を添加して適切なpHまで滴定するか、一ナトリウム塩溶液と二ナトリウム塩溶液を等モルで混合して適切なpHまで滴定することにより調製できます。
アプリケーション
PIPESナトリウム塩バッファーは以下に使用されています:
- 蛍光顕微鏡検査法により動的微小管およびキネシン単分子を画像化するためにBRB80バッファーを調製するため
- PEM固定溶液の成分として
- 五配位α-ニトロシルヘモグロビン(HbNO)の安定性に対するpHの影響を調べるために赤血球(RBC)を再構成するため
特徴および利点
- 毒性がない
- 使用が容易
- 熱的に安定している
- 取り扱いと保存が容易
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P2949-BULK-PC:
P2949-VAR:
P2949-10G:
P2949-500G:
P2949-100G:
P2949-25G:
P2949-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catalytic application of 1, 4-piperazinediethanesulfonic acid (PIPES) for the one-pot multicomponent synthesis of pyrano [4, 3-b] pyrans
Organic preparations and procedures international, 52(4), 368-373 (2020)
Conventional specimen preparation techniques for transmission electron microscopy of cultured cells
Methods in Molecular Biology, 1-18 (2007)
Simultaneous Interference Reflection and Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy for Imaging Dynamic Microtubules and Associated Proteins
Journal of Visualized Experiments (2022)
Imaging the Drosophila retina: zwitterionic buffers PIPES and HEPES induce morphological artifacts in tissue fixation
BMC Developmental Biology (2015)
microPublication biology, 2022 (2022-07-06)
In Drosophila , the pattern of the wing selector gene, vestigial ( vg ), is established by at least two enhancers: the Boundary Enhancer, which drives expression along the disc's Dorsal-Ventral boundary; and the Quadrant Enhancer (QE) that patterns the