Merck
H7006
Sigma-Aldrich
HEPES ナトリウム塩
≥99.0% (titration)
別名:
2-(4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-イル)エタンスルホン酸ナトリウム, 4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-エタンスルホン酸 ナトリウム塩, N-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-N′-(2-エタンスルホン酸) ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17N2NaO4S
CAS番号:
分子量:
260.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99.0% (titration)
形状
powder
保管条件
dry at room temperature
テクニック
HPLC: suitable
white
pH
10-12 (1 M in water)
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解性
water: 0.1 M, clear, colorless
適合性
suitable for mass spectrometry
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
general analytical (
)
life science and biopharma
metabolomics
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HEPES塩、あるいは4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-エタンスルホン酸ナトリウム塩は、生物学および生化学の研究に広く使用されている双性イオン性生理的緩衝液です。pH 6.8~8.2の緩衝範囲を有するため、さまざまな研究用途に最適です。HEPESは、細胞培養培地を緩衝するためにもよく選択され、トリスやリン酸塩などの代替品より細胞毒性が低いといった長所があります。
細胞生物学および生化学の研究に広く使用されているHEPESは、幅広いpH範囲で安定し、また金属イオン結合が極めて弱いことから、タンパク質精製および抽出プロトコルでさまざまに使用できることは明らかです。さらにHEPESは、免疫沈降、細胞溶解、生細胞イメージングなどの種々の生物学的および生化学的プロセスに役立つことが分かっており、多用途のツールとして幅広い研究に使用されています。
アプリケーション
HEPESバッファーには以下の用途があります:
  • 金属イオンを用いるほとんどの研究
  • 金属イオンを用いる研究におけるトリスおよびリン酸塩の代替品
  • 植物研究における破砕バッファー
  • ゲル電気泳動におけるランニングバッファー
  • エレクトロポレーション実験のバッファー
  • ブラッドフォードまたはビシンコニン酸(BCA)アッセイ
  • 赤血球中のタンパク質の損傷を防ぐための抽出バッファー
以下に使用されています:
  • 低スクロースバッファーを調製する際のバッファー成分として
  • 疑似生理的溶液であるmodified Hanks溶液のバッファー成分として
特徴および利点
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
  • 水溶性が高い
  • 金属イオン結合が極めて弱い
  • トリスやリン酸塩などの他のバッファーより細胞毒性が低い
  • 幅広いpH範囲で安定している
物理的形状
凍結乾燥粉末、噴霧乾燥粉末、または結晶。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H7006-RSAMPLE:
H7006-10G:
H7006-VAR:
H7006-25KG:
H7006-25G:
H7006-6KG:
H7006-PM:
2008015:
H7006-500G:
H7006-5KG:
2540000:
2008015-250G:
H7006-2.5KG:
H7006-25KG-DP:
H7006-BULK-PC:
H7006-1KG:
H7006-BULK:
H7006-250G:
H7006-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Essowè Mouzou et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 61, 564-573 (2016-02-04)
High manganese austenitic steels such as Fe-20Mn-1.2C alloys are among the most promising candidates for biodegradable stents applications due to their high strength, high ductility and their chemical composition. In the current work, 14 day static in-vitro tests were performed
Nishant Mehta et al.
Cell reports, 28(10), 2509-2516 (2019-09-05)
V-domain immunoglobulin (Ig) suppressor of T cell activation (VISTA) is an immune checkpoint protein that inhibits the T cell response against cancer. Similar to PD-1 and CTLA-4, a blockade of VISTA promotes tumor clearance by the immune system. Here, we report a
Camila Jordão Candido et al.
Nutrients, 12(1) (2019-12-22)
Consumption of omega-3 (n-3) polyunsaturated fatty acids (PUFA) is related to improvement in the inflammatory response associated with decreases in metabolic disorders of obesity, such as low-grade inflammation and hepatic steatosis. Linseed (Linum usitatissimum) oil is a primary source of
Ekaterina Eremenko et al.
STAR protocols, 2(3), 100643-100643 (2021-07-27)
The organization of chromatin structure plays a crucial role in gene expression, DNA replication, and repair. Chromatin alterations influence gene expression, and modifications could be associated with genomic instability in the cells during aging or diseases. Here, we provide a
Heejeong Kim et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-08-29)
Selective autolysosomal degradation of damaged mitochondria, also called mitophagy, is an indispensable process for maintaining integrity and homeostasis of mitochondria. One well-established mechanism mediating selective removal of mitochondria under relatively mild mitochondria-depolarizing stress is PINK1-Parkin-mediated or ubiquitin-dependent mitophagy. However, additional
関連コンテンツ
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.