Merck
H3662
Sigma-Aldrich
HEPES ナトリウム塩 溶液
1M, BioReagent, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17N2NaO4S
CAS番号:
分子量:
260.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
無菌性
sterile-filtered (0.2 μm filtered)
製品種目
BioReagent
形状
solution
濃度
0.90-1.10 M
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Bioburden, tested
DNase, RNase. Protease, Nickase, free
endotoxin, tested
<5 ppm Heavy metals (as Pb)
微量陽イオン
Fe: <5 ppm
SMILES記法
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HEPESは、多目的の双性イオンバッファーで、マグネシウムイオン、カルシウムイオン、マンガン(II)イオン、銅(II)イオンに結合しません。HEPESは、1966年にNorman Good博士らによりグッドバッファーに分類されました。 生物学的pHにおいて双性イオンであり、pH範囲6.8~8.2で最も効果的です。
アプリケーション
HEPESナトリウム塩溶液は、細胞培養研究での使用に適しています。HEPES緩衝液の調製で使用される可能性があります。透過処理した線維芽細胞におけるリン酸化アッセイのバッファーとして使用される可能性があります。 ラジオイムノアッセイによる血清中の遊離チロキシンの測定で使用される複雑な透析バッファーの作製に使用される可能性があります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H3662-500ML-PW:
H3662-100ML:
H3662-100ML-PW:
H3662-PH:
H3662-500ML:
H3662-1L-PW:
H3662-BULK:
H3662-1L:
H3662PROC:
H3662-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrogen ion buffers for biological research.
Good NE, et al.
BioChemistry: An Indian Journal, 5, 467-477 (1996)
I J Chopra et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 6(4), 255-259 (1996-08-01)
We have devised a practical, sensitive, and reliable assay for measurement of free T3 concentration in serum. The assay employs a convenient and disposable plastic equilibrium dialysis cell and a buffer that resembles the in vivo biochemical environment (Nelson JC
C Estrada et al.
The Biochemical journal, 326 ( Pt 2), 369-376 (1997-09-18)
Although it has been demonstrated that NO inhibits the proliferation of different cell types, the mechanisms of its anti-mitotic action are not well understood. In this work we have studied the possible interaction of NO with the epidermal growth factor
Jihye Park et al.
The Analyst, 137(19), 4411-4414 (2012-08-07)
We have developed a quickly responsive, and specific fluorescent assay for the detection of Au(III) on the basis of the formation of gold nanoparticles in the presence of HEPES, which cleave the C-I bond of I-BODIPY 1 to yield the
J R Eidet et al.
Experimental eye research, 94(1), 109-116 (2011-12-14)
The use of amniotic membrane (AM) represents one of the major developments in ocular surface reconstruction. However, in a study on patients with primary pterygium, transplantation of AM with ex vivo expanded human conjunctival epithelial cells (HCjE) promoted earlier epithelialization