グレード
BioPerformance Certified
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
保管条件
dry at room temperature
テクニック
activity assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
色
white
pH
10-12 (1 M in water)
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解性
water: 0.1 M, clear, colorless
密度
1.19 g/cm3 at 20—25 °C
1.21 g/cm3 at 20—25 °C
Absorption
≤0.02 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.04 at 260 in H2O at 0.1 M
適合性
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
アプリケーション
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
その他の活性
DNase, RNase, NICKase, protease, none detected
SMILES記法
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
細胞培養においては、HEPESは安定した生理的pHの維持に優れており、二酸化炭素濃度が変動するなかでも維持できるため重炭酸塩バッファー(NaHCO3)より優れています。さらに、HEPESは、等電点電気泳動法でタンパク質を分離する、DNA制限酵素反応における干渉が極めて少ないなど、さまざまな生物学的および生化学的プロセスにおいて重要な特性を示すため、免疫沈降、細胞溶解、生細胞イメージングなどの幅広い研究用途において不可欠となっています。高い汎用性、優れた緩衝能力、分子との最小限の相互作用により、HEPESは幅広い研究領域における重要なツールとしての地位を確立しています。
アプリケーション
- HSOF培地の栄養補給のため
- 卵および胚の培養におけるHCZB培地のバッファー成分として
- 細胞培養におけるバッファー成分として
特徴および利点
- 生化学および生物学の研究のための高純度製品
- 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
- 水溶性が高く、有効なpH範囲は6.8~8.2および25°CにおけるpKaは7.5
- 細胞培養に適している
- エンドトキシンおよび総好気性微生物数の試験が実施済み
- DNase、NICKase、RNase、エンドヌクレアーゼ、エキソヌクレアーゼおよびプロテアーゼフリー
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2508015:
H3784-BULK-PC:
2540001:
H3784-VAR:
H3784-25G:4548173199276
H3784-BULK:
H3784-500G-PB:
H3784-100G:4548173199252
H3784-50KG:4548173199306
H3784-1KG-PB:
H3784-1KG:4548173199269
H3784-500G:4548173199290
H3784-25KG:4548173199283
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)