製品名
HEPES 溶液, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture, 0.2 μm filtered
グレード
BioPerformance Certified
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
フォーム
liquid
濃度
1 M
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Bioburden, tested
DNase, RNase, Protease, Nickase, free
endotoxin, tested
pH
5.0-6.0
有効pH範囲
6.8-8.2
微量陽イオン
Fe: <5 ppm
heavy metals (as Pb): <5 ppm
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI Key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 細胞株維持用ダルベッコ改変イーグル培地とラット膵島洗浄用RPMI培地の補充に
- 精製されたリボヌクレオチドの回収に
- small RNAの単離と配列決定のためのHEPES/KOH緩衝液およびアデニル化緩衝液の構成成分として
- 核抽出物調製用緩衝液の構成成分として、ならびに膵島維持用RPMI-1640培地の補充に
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
H3537-100ML-PW:
H3537-PH:
H3537-1L:
H3537PROC:
H3537-100ML:
H3537-EW:
H3537-1L-PW:
H3537-VAR:
H3537-500ML:
H3537-BULK:
H3537-500ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.