製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (titration)
フォーム
powder
不純物
Insoluble matter, passes filter test
強熱残分(900 °C)
≤0.1% (as SO4)
損失
≤1.0% loss on drying, 110°C
pH
5.0-6.5 (1 M in H2O)
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.035 at 280 in H2O at 1 M
≤0.045 at 260 in H2O at 1 M
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI Key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- タンパク質サンプルの調製に使用する均質化緩衝液の成分として
- PRP製剤の一部としてのPRP (血小板浮遊血漿) 溶液の中和
- 細胞系統試料のリン酸塩カルシウム形質移入に使用する2倍濃縮PBS緩衝液の成分として
- ヒト臍静脈内皮細胞 (HUVEC) の培養に使用するRPMI 1640培地および睾丸組織のex vivo処理のためのM199完全培地の補助剤として。
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H7523-50G:
H7523-BULK:
H7523-250G:
H7523-10G:
H7523-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)