Merck
391340
Millipore
HEPES
≥99% (alkalimetric), solid, pH 6.8-8.2, Molecular Biology
別名:
4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-エタンスルホン酸, N-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-N′-(2-エタンスルホン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18N2O4S
CAS番号:
分子量:
238.30
Beilstein:
883043
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161704
NACRES:
NA.25
製品名
HEPES, A zwitterionice N-substituted aminosulfonic acid buffer. Useful in the pH 6.8-8.2 range. Has a pKa of 7.48 at 25°C.
グレード
Molecular Biology
品質水準
アッセイ
≥99% (alkalimetric)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解性
water: 400 mg/mL
aqueous base: soluble
微量陽イオン
heavy metals: ≤0.0005%
その他の活性
DNase, RNase, and protease, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI Key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A zwitterionice N-substituted aminosulfonic acid buffer. Useful in the pH 6.8-8.2 range. Has a pKa of 7.48 at 25°C.
アプリケーション
  • Fluorescent labeling of the root cap cells with the bioactive NBD-S chemical probe based on the cellulose biosynthesis inhibition herbicides: This innovative study demonstrates the application of molecular biology grade HEPES in the formulation of bioactive probes for the fluorescent labeling of root cap cells. Using cellulose biosynthesis inhibition herbicides as a model system, this research provides valuable insights into plant biology, aiding in the understanding of plant cell wall structures and functions. The use of HEPES helps maintain the physiological pH during the experiments, ensuring the stability and effectiveness of the chemical probes used (Tamogami S et al., 2021).
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
391340-25GM:
US2391340-25GM:
391340-250GM:
US2391340-250GM:
391340-25RGM:
391340-250RGM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
資料
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。