Merck
RDD002
Sigma-Aldrich
HEPES
≥99.5%, crystalline powder, anhydrous, Redi-Dri
別名:
4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-エタンスルホン酸, N-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-N′-(2-エタンスルホン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18N2O4S
CAS番号:
分子量:
238.30
Beilstein:
883043
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品名
HEPES, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99.5%
フォーム
crystalline powder
品質
free-flowing
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解性
water: 500 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI Key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HEPESは、生物学的研究に利用できる最高の汎用バッファーの1つと言われています。生物学的pHでは、この分子は双性イオンで存在し、pH 6.8~8.2のバッファーとして有効です。HEPESは、組織培養などさまざまな用途で使用されています。通常、空気中で細胞培地を緩衝するために使用されます。HEPESは、Mgに関するin vitro実験での利用も見出されています。
アプリケーション
HEPESは、次の用途に使用されています。
  • 新規の小胞出芽プロトコールの保存溶液およびバッファー溶液の成分
  • 脳スライス記録を準備するための細胞内液の成分
  • アフィニティータンパク質精製の洗浄バッファー、溶出バッファー、脱塩バッファーの成分
  • 精製タンパク質の熱変性アッセイでのpHを7に維持
  • ゲルろ過を使用したタンパク質のアイソクラティック溶出
  • EPR(電子常磁性共鳴)分光法の試料調製でNaClとともに使用
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
RDD002-2.5KG:
RDD002-VAR:
RDD002-1KG:
RDD002-BULK:
RDD002-BULK-PC:
RDD002-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Discovery and characterization of a prevalent human gut bacterial enzyme sufficient for the inactivation of a family of plant toxins.
Koppel N, et al.
eLife, 7, e33953-e33953 (2018)
Cell-free Generation of COPII-coated Procollagen I Carriers.
Yuan L, et al.
Bio-protocol, 7(22) (2017)
Optogenetic Mapping of Synaptic Connections in Mouse Brain Slices to Define the Functional Connectome of Identified Neuronal Populations.
Mingote S, et al.
The Journal of Neuroscience (2015)
Assessing the corrosion of biodegradable magnesium implants: a critical review of current methodologies and their limitations.
Kirkland NT, et al.
Acta Biomaterialia, 8(3), 925-936 (2012)
Hydrogen ion buffers for biological research.
Good NE, et al.
Biochemistry, 5(2), 467-477 (1966)
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.