Merck
H8651
Sigma-Aldrich
HEPES ナトリウム塩
BioXtra, ≥99.0% (titration)
別名:
4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-エタンスルホン酸 ナトリウム塩, N-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-N′-(2-エタンスルホン酸) ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17N2NaO4S
CAS番号:
分子量:
260.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0% (titration)
フォーム
powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
10.0-12.0 (1 M in H2O)
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.2 at 260 in H2O at 1 M
≤0.2 at 280 in H2O at 1 M
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HEPESは、マグネシウム、カルシウム、マンガン(II)、または銅(II)イオンを化学結合させない汎用両性イオン緩衝液です。HEPESは、1966年にノーマン・グッド博士らにより示されたグッドバッファーに分類されています。 生理的pH条件下で両性イオン性であり、pH6.8~8.2の範囲で最も効率のよい緩衝液です。
アプリケーション
HEPESナトリウム塩溶液は、細胞培養研究に適しています。HEPESの緩衝液の調整に使用することができます。透過性線維芽細胞のリン酸化反応アッセイ中の緩衝液として使用できます。 複雑な透析緩衝液を構成するよう使用され、放射免疫測定により血清中の遊離チロキシンの決定に使用されます。
その他情報
HEPESナトリウム塩製品を簡単に比較検討できる HEPESナトリウム塩規格表をご参照ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H8651-10G:
H8651-25G:
H8651-BULK-PC:
H8651-PM:
H8651-500G:
H8651-BULK:
H8651-100G:
H8651-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
MOPS
SAFC
PHG0007
MOPS
HEPES BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H4034
HEPES
HEPES anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
RDD002
HEPES
HEPES Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1428
HEPES
C Estrada et al.
The Biochemical journal, 326 ( Pt 2), 369-376 (1997-09-18)
Although it has been demonstrated that NO inhibits the proliferation of different cell types, the mechanisms of its anti-mitotic action are not well understood. In this work we have studied the possible interaction of NO with the epidermal growth factor
Hydrogen ion buffers for biological research.
Good NE, et al.
BioChemistry: An Indian Journal, 5, 467-477 (1996)
I J Chopra et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 6(4), 255-259 (1996-08-01)
We have devised a practical, sensitive, and reliable assay for measurement of free T3 concentration in serum. The assay employs a convenient and disposable plastic equilibrium dialysis cell and a buffer that resembles the in vivo biochemical environment (Nelson JC
Peng Yang
Macromolecular bioscience, 12(8), 1053-1059 (2012-06-19)
When lysozyme is dissolved in a neutral HEPES buffer solution (pH = 7.4) with 0.001-0.050 M TCEP added, a fast phase transition process occurs and the resulting novel fiber-like hierarchical supramolecular assemblies made by primary spherical-particle aggregation can function as a "superglue"
Junbo Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(13), 3623-3626 (2012-02-24)
We developed a novel method for Cu(2+) detection based on the ion promoted oxidation reaction. Chemodosimeter L (weak fluorescence) can be oxidized into 3-benzothiazoly-7-N,N-diethylaminocoumarin (strong green fluorescence, coumarin 6) by Cu(2+) with high selectivity and sensitivity in HEPES (10 mM