Merck
137265
SAFC
HEPES ナトリウム塩
EMPROVE® EVOLVE
医薬品製造
別名:
4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-エタンスルホン酸 ナトリウム塩, N-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-N′-(2-エタンスルホン酸) ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17N2NaO4S
CAS番号:
分子量:
260.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
6.8-8.2
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
pKa 
7.5
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
HEPES Sodium is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. HEPES Sodium, used in conjunction with HEPES, is the most commonly used biological buffer formulation since the pKa of the buffer is 7.31 which corresponds to the physiological pH of 7.36. HEPES Sodium is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.HEPES Sodium is used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream) and diagnostic reagent formulations.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3