Merck
Z182168
Perfektum® three-way compression-nut stopcock
female Luer lock to male Luer lock to right-side 3.5 mm hose barb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122000
NACRES:
NB.03
特徴
female Luer lock to male Luer lock to right-side 3.5 mm hose barb
hose barb for 1/8 to 3/16in. I.D. tubing
メーカー/製品名
Cadence Science 6010
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Water tested at 80 psi.
法的情報
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8