物質
PTFE Mininert valve
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
654051
VICI Precision Sampling
適合性
for use with Hamilton TLL syringes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このMininert弁をシリンジに取り付けると、試料を貯蔵できるようになります。これは、押しボタンによる動作と、ステンレス鋼製小型弁ステムが付いた総PTFEの本体を特徴としています。
アプリケーション
Push button valve has been used in headspace analysis of volatile compounds in equilibrium partitioning in closed systems (EPICS) bottles using GC coupled with laboratory computing integrator. It has also been used in gas sampling procedure for analysing gas compositions in hypertrophic lake.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Measurement of Henry's law constants for C1 and C2 chlorinated hydrocarbons.
Environmental Science & Technology, 21.2, 202-208 (1987)
Fluxes of methane and carbon dioxide from a small productive lake to the atmosphere.
Biogeochemistry, 49.1, 1-19 (2000)