Merck
33303
Mininert® バルブ、スクリュースレッド
for use with 20/400 mm thread, pkg of 12 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
white PTFE valve
包装
pkg of 12 ea
適合性
for use with 20/400 mm thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • フェノ-ル樹脂製キャップ
  • 不活性PTFE製
これらの弁は、取り扱いが極めて簡単です。
1. 緑色のボタンを押して弁を開きます
2. 針を隔膜に差し込んでサンプルを採取します
3. 針を抜き、押して閉じます
以下の利点があります。
  • ポリテトラフルオロエチレン構造により不活性です。酸と有機溶媒を使用する場合、ポリテトラフルオロエチレンが有用です。
  • 密封能力が高いため、ほとんどの揮発性液体および低圧の気体を収容できます。
  • Mininert弁は105°F(40°C)まで使用できます。
  • 0.036インチ(0.9 mm)の開口部には20ゲージまでの針が入ります。
シリコーン隔膜、赤色
アプリケーション
Mininert弁は、ビンやその他の容器に使用する漏れのないキャップで、 クリンプとネジの両方のタイプがあります。ポリテトラフルオロエチレンとガラスのみが容器の内容物と接触します。以下の用途に最適のキャップです。
  • 較正用スタンダード
  • 空気または湿気に敏感な流体
  • 誘導体化試薬
  • 揮発性化学薬品
その他情報
Mininert弁を使用できる最高温度は105°F(40°C)です。Mininert弁を高温で使用してから室温に戻すと、弁にわずかな漏れが生じることがあります。
法的情報
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1