Merck
27038-U
Supelco
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
volume 3 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 20 mm × 47 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
styrene-butadiene septum
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
包装
pkg of 12 ea
外径 × H
20 mm × 47 mm
容量
3 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Micro Reaction Vessel of volume 3 mL is cone shaped for easy removal of small samples.
  • Constructed of heavy wall borosilicate glass.
  • Supplied with black phenolic solid top cap.
  • Can be autoclaved or centrifuged.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)