Merck
27178
Supelco
Septa, PTFE/red rubber, pkg 100
PTFE/red rubber, diam. × thickness 18 mm × 0.050 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
包装
pkg of 100 ea
外径
18 mm
直径×厚み
18 mm × 0.050 in.
適合性
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
赤色のゴムは「ポリブチルイソプレン」です。
アプリケーション
Septa may be used in solid-phase microextraction (SPME) of essential Ocimum oils.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Chemotaxonomical analysis of the essential oil aroma compounds of four different Ocimum species from southern India.
Jirovetz, Leopold, et al.
European Food Research and Technology, 217.2, 120-124 (2003)