Merck
27514
Supelco
セプタム、青色PTFE/白色シリコン
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C max. temp.
外径
18 mm
直径×厚み
18 mm × 0.060 in.
適合性
for use with 22 mL vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE/Silicone is recommended for use with most organic solvents until PTFE is pierced. It has good resealability and can withstand a temperature of 250°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)