物質
clear glass
特徴
vial type crimp top
包装
pkg of 12 ea
外径 × H
20 mm × 61 mm
マウスO.D.
20 mm
容量
5 mL
適合性
for use with 20mm crimp seal
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Crimp Top Micro Reaction Vessels require a 20 mm seal. This is not supplied with the product. Please order separately.
These products are manufactured without graduations on the glassware.
These products are manufactured without graduations on the glassware.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)