Merck
Z114235
Supelco
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 13 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
外径
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
  • Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
  • Labeled for quick size identification
  • Polished crimping jaws provide consistent sealing
  • 2 year warranty
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Vial Decapper, pliers-type for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
33283
Vial Decapper, pliers-type
クリンパー Hand crimper, for use with 11mm crimp seals, pkg of 1 ea
Supelco
33195
クリンパー
Decapper O.D. 20 mm
Supelco
Z292168
Decapper
Decapper O.D. 11 mm
Supelco
Z292133
Decapper