Merck
Z114219
Sigma-Aldrich
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 8 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
外径
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
  • Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
  • Labeled for quick size identification
  • Polished crimping jaws provide consistent sealing
  • 2 year warranty
to attach aluminum seals to bottles and vials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)