Merck
Z112976
Sigma-Aldrich
クラウンキャップクリンパー
H × diam. 21 1/2 in. × 12 in.
別名:
Bottle cap crimper, Crown cap sealer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
H ×直径
21 1/2 in. × 12 in.
アプリケーション
Crown-cap crimper may be used to cap the amber-colored glass bottles containing solvent with an Aldrich® Sure-Seal polytetrafluoroethylene (PTFE) disk and a metal crown cap.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stephanie J Conn et al.
Journal of natural products, 78(1), 120-124 (2014-12-18)
The first total synthesis of the potent and selective human blood coagulation factor XIa inhibitor clavatadine A (1) is described. Direct, early-stage guanidinylation enabled rapid, convergent access to an immediate clavatadine A precursor. Concomitant lactone hydrolysis and guanidine deprotection with