Merck
509353
SGE社シリンジバルブ
Push button with Luer Lock, for use with SGE 5mL-100mL capacity syringe, volume 5-2000 mL
別名:
SYRINGE VALVE, LUER LOCK, 5ML-100ML
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
stainless steel body
認証
suitable for EPA 601
特徴
Push Button with Luer Lock
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 031910
容量
5-2000 mL
適合性
for use with SGE 5mL-100mL capacity syringe
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリンジ弁は、試料を貯蔵して輸送したり、注入前に試料を加圧したりするのに適しています。SGE社は、いくつかのタイプの手動シリンジ弁(小容量(2.5 μL~2.5 mL)用プッシュプルおよびプッシュボタン弁(50 μL~2 L))を用意しています。 SGE Luer Tip、Luer Lock、および取り外し可能なニードルシリンジを弁に適合させることができます。弁があるために、流体を汚染させることなくシリンジ内に保存できます。
カタログ番号509337は、取り外し可能な外径0.63 mm×5 cmのコーンチップニードルが付いたプッシュプル弁です。この弁は、25 μL~2.5 mLの取り外し可能なニードルシリンジに適合します。
カタログ番号509345はKel-F製のおすルアーロック終端が付いたプッシュプルタイプであり、25 μL~2.5 mLの取り外し可能なニードルシリンジに適合します。
カタログ番号509353 は、 Kel-F製のおすスルアーロック終端が付いたプッシュボタンタイプです。これは、取り外し可能なルアーロックや取り外し可能なニードルが付いた5 mL~2 Lのシリンジに適合します。
カタログ番号509361は、あらゆるLuer LockおよびLuer Tipシリンジ(50 μl~2 L)用のLuer Lock 弁です
Push-Button with Kel-F male Luer lock termination
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.