物質
glass syringe
ニードルサイズ
(not included)
特徴
Pre-fitted with Luer Lock Valve
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 008160
容量
1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- SGE Syringes (volume 1 mL, needle size (not included)) fitted with Luer Lock Valve, Model: 1MDR-VLL-GT.
- Made using borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
- Autoclavable syringes but the plunger needs to be removed.
- Feature an interference fit between the plunger tip and the barrel, that improves the gas sealing properties of the syringe.
- Maximum inertness for liquid or gas samples.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック