Merck
Z225339
Sigma-Aldrich
Aldrich® SAFE-PURGE バルブ
automatic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40141600
NACRES:
NB.79
パラメーター
>5 psi pressure
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Aldrich SAFE-PURGE バルブにより、安全かつ高性能に操作できます。マニュアル方式およびバネ仕掛けのオ-トマチック方式は、いずれも、耐久性のあるPTFE絞り弁が重要な役割を果たしています。
  • 高価なパ-ジガスを節約できる、迅速で効率の良い反応容器のパ-ジ。
  • 内蔵のオイルバブラ-から有毒ガスを安全に放出
パ-ジガス圧5 psi以上でご使用ください。全てのオイルがチェック弁を通るようにして、バネ仕掛けのプラグによりオイルや空気がシステムに入らないようにしています。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SAFE-PURGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)