Merck
Z551864
Sigma-Aldrich
Aldrich® check-valve bubbler with SafetyBarb® hose connectors
single inlet tube, top outlet
別名:
bubblers, scientific bubbler
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
キャパシティ
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チェックバルブボールによってシステムにオイルが流入することを防ぎます。交換用SafetyBarbホースコネクタZ547786(直管)またはZ547883(曲管)をご注文ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)