Merck
Z126128
Aceミネラルオイルバブラー
capacity 40 mL, inner tube O.D. 7 mm
別名:
bubblers, scientific bubblers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Ace Glass 876214
キャパシティ
40 mL
内部管外径
7 mm
詳細
ネジ式のナイロン製ブッシングと調節可能な外径7 mm のインナ-チュ-ブが付いています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)