Merck
SYNB257040L
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 500 mm
別名:
Synthware B257040L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware B257040L
外径 × H
500 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 10 mm O.D. hose connection.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1