Merck
SYNM211042
Synthware nitrogen/argon line manifold with PTFE stopcocks
port size 4, Hose Connections: left-right, stopcock size 2 mm
別名:
Synthware M211042, vacuum manifold, vacuum unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware M211042
ポートサイズ
4
栓サイズ
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 14/20 outer joint at the center to fit a rubber septum for keeping syringes under an inert environment cutting down on the number used. Main tube is 22 mm O.D. with both ends connections(10 mm). Delivery ports have 8 mm hose connections.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)