メーカー/製品名
M531042
栓穴
2 mm
詳細
Synthware™ glass manifold featuring high vacuum hollow glass stopcocks, the smaller O.D. 17 mm front tube is designed for inert gases, while the larger O.D. 22 mm back tube is for vacuum, which has a 35/20 socket on the left-hand side. Hose connections (10 mm) are located front-left-right.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)