Merck
SYNM490064
Synthware vacuum manifold with PTFE stopcocks
number of ports, 6, Hose Connection: left-right, stopcock size 4 mm
別名:
Synthware M490064, vaccum unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
特徴
number of ports 6
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware M490064
栓サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
General purpose manifold with 2 mm or 4 mm PTFE stopcocks. Main tube is 22 mm O.D. with serrated hose connection(10 mm O.D.) at both ends. Delivery ports have 10 mm serrated hose connections. Distance between stopcocks is75 mm.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)