Merck
SYNF241000
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 10 cm × 14.3 cm, fits 1000 mL flasks
別名:
Synthware F241000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
aluminum flask
ジョイント
Joints neck (143)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F241000
内径 × 外径
10 cm × 14.3 cm
I.D. × depth
14.3 cm × 10 cm
フラスコ容量
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)