Merck
SYNF240250
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 7.5 cm × 10 cm, fits 250 mL flasks
別名:
Synthware F240250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
aluminum flask
ジョイント
Joints neck (100)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F240250
内径 × 外径
7.5 cm × 10 cm
I.D. × depth
10 cm × 7.5 cm
フラスコ容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)