Merck
SU860147
Supelco
TopSert TPX®オートサンプラー用バイアル
Screw vials, short thread, clear PMP, with integrated 0.2 mL glass insert
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.11
物質
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
特徴
TopSert
integrated 0.2 mL glass insert, 15 mm tip
包装
pkg of 1000 ea
利用可能性
not available in North America
外径
11.6 mm
直径× H
11.6 mm × 32 mm
容量
0.2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
適合性
for use with 9 mm short thread screw caps
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)