Merck
SU860009
Supelco
ショートスレッドオートサンプラーバイアル(9 mm スレッド)、11.6 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, PTFE/silicone septum, unassembled, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone septum
blue polypropylene cap
clear glass vial
特徴
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H × 内径
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 9 mm
詳細
これらのバイアルは、ほとんど全てのオートサンプラーで使用できるように設計されています。 元々クリンプトップバイアル用に設計された装置のために、スクリュースレッドの簡便性を提供します。開口部は 6.0 mm です。透明およびアンバーガラスの両方で入手可能です。
適合性
オートサンプラーの適合性:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A、7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000、AS-2000、AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL、GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100、200
Shimadzu LC オートサンプラー
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
その他情報
ビンの内径はメーカーによって異なります。以下のインサートの部品番号のみがこの1.5 mL広口ビンに適合します。
  • SU860067 Pk 100、0.1mLガラス製円錐形インサート、6 X 31 mm
  • 854988 Pk 1000、0.1mLガラス製円錐形インサート、6 X 31 mm
  • SU860066 Pk 100、0.1mL底部スプリング付きガラス製円錐形インサート、6 X 28 mm
  • 854110 Pk 1000、0.1mL底部スプリング付きガラス製円錐形インサート、6 X 28 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)