Merck
SU860092
Supelco
ショートスレッドスクリューキャップ, 9 mmスレッド, ライナー付き
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, pkg of 100 ea
別名:
ライナー付き 9mm ねじ付きバイアルキャップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
red PTFE/white silicone septum
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
外径
9 mm
セプタム直径×厚み
9 mm × 1.0 mm
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
短いネジ(11.6 X 32 mm)のオートサンプラバイアルには、短いスクリューキャップ(9 mmネジ、ライナー付き)が適しています。PTFE/ゴム隔壁は、孔が開くまでほとんどの有機溶媒に適合しますが、芳香族化合物、二硫化炭素、塩素化溶媒、炭化水素には推奨されません。青色のポリプロピレンキャップは、135°Cまでの温度に耐えられます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)