Merck
854161
Supelco
ショートスレッドスクリューキャップ, 9 mmスレッド, ライナー付き
blue polypropylene cap, PTFE/red rubber septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/red rubber septum
blue polypropylene cap
硬度
60 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
開口部サイズ
6 mm
セプタム直径×厚み
9 mm × 1.0 mm
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner are suitable for use with short thread (11.6 X 32 mm) autosampler vials (9 mm thread). The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for aromatics, carbon disulfides, chlorinated solvents, hydrocarbons. The blue polypropylene cap can withstand temperature up to 135°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)