Merck
SU860055
Supelco
バイアル、クリンプトップ、1.5 mL、広口(6 mm)、11 mmシール必要
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H 11.6 mm × 32 mm, pkg of 100 ea
別名:
Large Opening Crimp Top Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
11.6 mm × 32 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)