物質
clear borosilicate glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
15 mm × 45 mm
容量
4 mL
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホウケイ酸ガラスで構成されています。スクリューバイアルでは、11 mmのセプタムと13-425スクリューキャップを使用しています。
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
法的情報
WISP is a trademark of Waters
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)