Merck
Z291935
Supelco
WISP 48バイアルオートサンプラー用バイアル
PP caps preassembled pack, PTFE liner
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
PTFE liner
特徴
closure type polypropylene cap
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
15 mm × 45 mm
容量
4 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Contains 4mL clear glass, screw-thread vials, 0.01in. thick white PTFE septa, and PP caps.
ホウケイ酸ガラスで構成されています。スクリューバイアルでは、11 mmのセプタムと13-425スクリューキャップを使用しています。
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
法的情報
WISP is a trademark of Waters
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)