物質
borosilicate glass
詳細
pre-scored
メーカー/製品名
WHEATON®
パラメーター
-196-500 °C temp. limit (cryogenic storage applications)
キャパシティ
1 mL (0.03 oz)
直径× H
10 mm × 108 mm
開口部外径
10 mm
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A lyophilization ampule that can be flame-sealed or stored with a stopper in place. Ideal for standards packaging, environmental standards, diagnostic standards and can be used for cryogenic storage applications.
These vials should be flame sealed for cryogenic storage.
These vials should be flame sealed for cryogenic storage.
法的情報
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック