物質
316L stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU)
silicone
認証
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
メーカー/製品名
Steritest®
H
169 mm (6.65 in.)
W
121 mm (4.76 in.)
Depth
130 mm (5.12 in.)
重量
2.0 kg (4.4 lb)
入力
sample type pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pump
standard for VHP
輸送温度
ambient
詳細
STERITEST®ガラスアンプルブレーカーは、STERITEST® Symbioポンプの付属品です。垂直設計により、ガラス粒子と液滴がベンチ上に落ちるのを防ぎます。安定したスタンドがあるため、試験環境の中でフレキシブルに設置できます。容器内に最高60本のアンプルのガラストップを収集できます。アンプルトップは、廃棄するために、STERITEST®ブリスターに直接、安全に移すことができます。この付属品はオートクレーブ可能で、アイソレーター内での過酸化水素蒸気(VHP)および過酢酸汚染除去サイクルに耐性があります。
アプリケーション
STERITEST®ガラスアンプルブレーカーは、ガラスアンプル(首に切れ目ありまたはなし)を安全に開けるために使用されます。この付属品はラボでのろ過と無菌試験のワークフローを合理化し、安全性を高めます。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下の用途に設定されています